3-Cyano-N-cyclopropylbenzamide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR946461-1G
OR946461-5G
APOSOR946461-1GEA
219
EUR
APOSOR946461-1G
APOSOR946461-5G
3-Cyano-N-cyclopropylbenzamide 98%
3-Cyano-N-cyclopropylbenzamide
Fórmula:
C₁₁H₁₀N₂O Peso Molecular: 186.21 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD09946575 Número CAS: 1016788-06-9 |