Print…
3-Cyano-N-isopropylbenzamide 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR946460-1G OR946460-5G
APOSOR946460-1GEA 219 EUR
APOSOR946460-1G APOSOR946460-5G
3-Cyano-N-isopropylbenzamide 96%
3-Cyano-N-isopropylbenzamide
Fórmula: C₁₁H₁₂N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09940478
Número CAS: 623569-57-3