Print…
N-Ethyl-2-(3-methoxyphenyl)acetamide 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR946457-1G OR946457-5G
APOSOR946457-1GEA 203 EUR
APOSOR946457-1G APOSOR946457-5G
N-Ethyl-2-(3-methoxyphenyl)acetamide 96%
N-Ethyl-2-(3-methoxyphenyl)acetamide
Fórmula: C₁₁H₁₅NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19595636
Número CAS: 1342495-77-5