Print…
2-(Cyclopentyloxy)benzaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR946444-1G OR946444-250MG OR946444-5G
APOSOR946444-1GEA 270 EUR
APOSOR946444-1G APOSOR946444-250MG APOSOR946444-5G
2-(Cyclopentyloxy)benzaldehyde 97%
2-(Cyclopentyloxy)benzaldehyde
Fórmula: C₁₂H₁₄O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04132910
Número CAS: 145742-38-7