Print…
4-(2-Ethoxy-2-oxoethoxy)benzeneboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9464-1G OR9464-5G
APOSOR9464-1GEA 125 EUR
APOSOR9464-1G APOSOR9464-5G
4-(2-Ethoxy-2-oxoethoxy)benzeneboronic acid 98%
4-(2-Ethoxy-2-oxoethoxy)benzeneboronic acid
Fórmula: C₁₀H₁₃BO₅
Ponto de Fusão: 145…147 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08235079
Número CAS: 282116-97-6