Print…
3-(Chloromethyl)-N-ethylbenzamide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR946372-10G OR946372-1G OR946372-5G
APOSOR946372-10GEA 502 EUR
APOSOR946372-10G APOSOR946372-1G APOSOR946372-5G
3-(Chloromethyl)-N-ethylbenzamide 98%
3-(Chloromethyl)-N-ethylbenzamide
Fórmula: C₁₀H₁₂ClNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11208367
Número CAS: 1094431-64-7