Print…
3-(Chloromethyl)-N-methylbenzamide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR946371-10G OR946371-5G
APOSOR946371-10GEA 451 EUR
APOSOR946371-10G APOSOR946371-5G
3-(Chloromethyl)-N-methylbenzamide 98%
3-(Chloromethyl)-N-methylbenzamide
Fórmula: C₉H₁₀ClNO
Peso Molecular: 183.635 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11208364
Número CAS: 123944-75-2