Print…
6-Chloro-1,2-benzoxazol-3-amine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 6-Chlorobenzo[d]isoxazol-3-amine
OR946354-1G OR946354-5G
APOSOR946354-1GEA 458 EUR
APOSOR946354-1G APOSOR946354-5G
6-Chloro-1,2-benzoxazol-3-amine 98%
6-Chloro-1,2-benzoxazol-3-amine
Fórmula: C₇H₅ClN₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09055056
Número CAS: 89692-53-5