trans-3-(Benzyloxy)cyclobutanamine
Fornecedor: Apollo Scientific
OR945984-1G
OR945984-250MG
OR945984-500MG
APOSOR945984-1GEA
899
EUR
APOSOR945984-1G
APOSOR945984-250MG
APOSOR945984-500MG
trans-3-(Benzyloxy)cyclobutanamine
trans-3-(Benzyloxy)cyclobutanamine
Fórmula:
C₁₁H₁₅NO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD16660373 Número CAS: 905821-36-5 |