Print…
5-Chlorothiazolo[5,4-b]pyridine 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR945866-1G OR945866-250MG
APOSOR945866-1GEA 190 EUR
APOSOR945866-1G APOSOR945866-250MG
5-Chlorothiazolo[5,4-b]pyridine 99%
5-Chlorothiazolo[5,4-b]pyridine
Fórmula: C₆H₃ClN₂S
Peso Molecular: 170.619 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22199690
Número CAS: 1313726-12-3