Print…
2-Chloro-6-methoxypyridin-4-amine 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR945855-250MG OR945855-1G
APOSOR945855-250MGEA 85.7 EUR
APOSOR945855-250MG APOSOR945855-1G
2-Chloro-6-methoxypyridin-4-amine 95+%
2-Chloro-6-methoxypyridin-4-amine
Fórmula: C₆H₇ClN₂O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD13189324
Número CAS: 1008304-85-5