Print…
Methyl 1-ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl 1-Ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
OR945550-1G OR945550-250MG
APOSOR945550-1GEA 447 EUR
APOSOR945550-1G APOSOR945550-250MG
Methyl 1-ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 95%
Methyl 1-ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Fórmula: C₇H₁₀N₂O₂
Peso Molecular: 154.166 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13174882
Número CAS: 119458-46-7