(2,4-Dimethoxybenzyl)methylamine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR945146-1G
OR945146-5G
APOSOR945146-1GEA
0
EUR
APOSOR945146-1G
APOSOR945146-5G
(2,4-Dimethoxybenzyl)methylamine 97%
(2,4-Dimethoxybenzyl)methylamine
Fórmula:
C₁₀H₁₅NO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD04633426 Número CAS: 102503-23-1 |