Print…
4,5-Dihydro-2-(methylthio)-1H-imidazole-1-carboxylic acid methyl ester 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl 2-(methylthio)-4,5-dihydro-1H-imidazole-1-carboxylate
OR944682-1G OR944682-250MG
APOSOR944682-1GEA 154 EUR
APOSOR944682-1G APOSOR944682-250MG
4,5-Dihydro-2-(methylthio)-1H-imidazole-1-carboxylic acid methyl ester 95%
4,5-Dihydro-2-(methylthio)-1H-imidazole-1-carboxylic acid methyl ester
Fórmula: C₆H₁₀N₂O₂S
Peso Molecular: 174.221 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD25965248
Número CAS: 60546-77-2