Print…
[3-(Thien-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9446-100MG OR9446-250MG
APOSOR9446-100MGEA 40.8 EUR
APOSOR9446-100MG APOSOR9446-250MG
[3-(Thien-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid
[3-(Thien-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid
Fórmula: C₉H₈N₂O₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00665861
Número CAS: 959582-96-8