Print…
4,6-Dimethylpicolinic acid hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR944312-1G OR944312-250MG
APOSOR944312-1GEA 647 EUR
APOSOR944312-1G APOSOR944312-250MG
4,6-Dimethylpicolinic acid hydrochloride 95%
4,6-Dimethylpicolinic acid hydrochloride
Fórmula: C₈H₉NO₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD23378465
Número CAS: 1391733-66-6