Print…
(1-Cyclopropyl-1-methylethyl)amine hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Cyclopropylpropan-2-amine hydrochloride
OR944298-1G OR944298-250MG
APOSOR944298-1GEA 53.8 EUR
APOSOR944298-1G APOSOR944298-250MG
(1-Cyclopropyl-1-methylethyl)amine hydrochloride 95%
(1-Cyclopropyl-1-methylethyl)amine hydrochloride
Fórmula: C₆H₁₃N·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD23144031
Número CAS: 17397-13-6