Print…
6-Bromo-1-methoxyisoquinoline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR944104-1G OR944104-250MG
APOSOR944104-1GEA 1140 EUR
APOSOR944104-1G APOSOR944104-250MG
6-Bromo-1-methoxyisoquinoline 95%
6-Bromo-1-methoxyisoquinoline
Fórmula: C₁₀H₈BrNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16877645
Número CAS: 891785-23-2