Print…
C-(7-Methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-yl)-methylamine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (7-Methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-yl)methanamine
OR943848-1G OR943848-250MG
APOSOR943848-1GEA 806 EUR
APOSOR943848-1G APOSOR943848-250MG
C-(7-Methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-yl)-methylamine 95%
C-(7-Methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-yl)-methylamine
Fórmula: C₈H₁₀N₄
Peso Molecular: 162.192 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09994896
Número CAS: 1020033-70-8