Print…
N,1,5-Trimethyl-1H-pyrazol-3-amine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR943845-1G OR943845-250MG
APOSOR943845-1GEA 0 EUR
APOSOR943845-1G APOSOR943845-250MG
N,1,5-Trimethyl-1H-pyrazol-3-amine 95%
N,1,5-Trimethyl-1H-pyrazol-3-amine
Fórmula: C₆H₁₁N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09991545
Número CAS: 646506-40-3