(8-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methanol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR943822-1G
OR943822-5G
APOSOR943822-1GEA
255
EUR
APOSOR943822-1G
APOSOR943822-5G
(8-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methanol 95%
(8-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methanol
Fórmula:
C₉H₁₀N₂O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD09864458 Número CAS: 178488-40-9 |