Print…
[(5-Isopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)methyl]amine hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR943819-1G OR943819-250MG
APOSOR943819-1GEA 0 EUR
APOSOR943819-1G APOSOR943819-250MG
[(5-Isopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)methyl]amine hydrochloride 95%
[(5-Isopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)methyl]amine hydrochloride
Fórmula: C₆H₁₁N₃O·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09864314
Número CAS: 1255717-36-2