(5-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)methanol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR943667-1G
OR943667-5G
APOSOR943667-1GEA
319
EUR
APOSOR943667-1G
APOSOR943667-5G
(5-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)methanol 95%
(5-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)methanol
Fórmula:
C₉H₁₀N₂O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD05863392 Número CAS: 872363-02-5 |