Print…
1-(3-Nitrophenyl)ethanamine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR943499-1G OR943499-250MG
APOSOR943499-1GEA 137 EUR
APOSOR943499-1G APOSOR943499-250MG
1-(3-Nitrophenyl)ethanamine 95%
1-(3-Nitrophenyl)ethanamine
Fórmula: C₈H₁₀N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04974122
Número CAS: 90271-37-7