Print…
4-Hydroxy-3-methyl-5h-furan-2-one 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Hydroxy-3-methylfuran-2(5H)-one
OR943277-1G OR943277-5G
APOSOR943277-1GEA 85.7 EUR
APOSOR943277-1G APOSOR943277-5G
4-Hydroxy-3-methyl-5h-furan-2-one 95%
4-Hydroxy-3-methyl-5h-furan-2-one
Fórmula: C₅H₆O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01860143
Número CAS: 516-09-6