Print…
2-Oxopropyl benzoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR943264-1G OR943264-5G
APOSOR943264-1GEA 82.8 EUR
APOSOR943264-1G APOSOR943264-5G
2-Oxopropyl benzoate 95%
2-Oxopropyl benzoate
Fórmula: C₁₀H₁₀O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01660185
Número CAS: 6656-60-6