Print…
2,4,6,7-Tetrahydro-pyrano[4,3-c]pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR943129-1G OR943129-250MG
APOSOR943129-1GEA 0 EUR
APOSOR943129-1G APOSOR943129-250MG
2,4,6,7-Tetrahydro-pyrano[4,3-c]pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester 95%
2,4,6,7-Tetrahydro-pyrano[4,3-c]pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester
Fórmula: C₉H₁₂N₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD26593859
Número CAS: 1297547-66-0