Print…
2-Chloro-6-methylamino-benzoic acid methyl ester 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl 2-chloro-6-(methylamino)benzoate
OR943100-1G OR943100-250MG
APOSOR943100-1GEA 278 EUR
APOSOR943100-1G APOSOR943100-250MG
2-Chloro-6-methylamino-benzoic acid methyl ester 95%
2-Chloro-6-methylamino-benzoic acid methyl ester
Fórmula: C₉H₁₀ClNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD24387373
Número CAS: 1379595-97-7