Print…
Dimethallylamine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Bis(2-methylallyl)amine
OR943096-10G OR943096-5G
APOSOR943096-10GEA 330 EUR
APOSOR943096-10G APOSOR943096-5G
Dimethallylamine 95%
Dimethallylamine
Fórmula: C₈H₁₅N
Peso Molecular: 125.211 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00026058
Número CAS: 35000-15-8