Print…
6-Bromo-3-pyridazinol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 6-Bromopyridazin-3(2H)-one
OR943012-10G OR943012-1G OR943012-5G
APOSOR943012-10GEA 342 EUR
APOSOR943012-10G APOSOR943012-1G APOSOR943012-5G
6-Bromo-3-pyridazinol 98%
6-Bromo-3-pyridazinol
Fórmula: C₄H₃BrN₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11223475
Número CAS: 51355-94-3