Print…
4-(Benzyloxy)pyridine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR942402-1G OR942402-250MG
APOSOR942402-1GEA 0 EUR
APOSOR942402-1G APOSOR942402-250MG
4-(Benzyloxy)pyridine 95%
4-(Benzyloxy)pyridine
Fórmula: C₁₂H₁₁NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08235112
Número CAS: 49826-70-2