3-(tert-Butyl)-2-hydroxybenzonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR942363-1G
OR942363-250MG
APOSOR942363-1GEA
69.6
EUR
APOSOR942363-1G
APOSOR942363-250MG
3-(tert-Butyl)-2-hydroxybenzonitrile 95%
3-(tert-Butyl)-2-hydroxybenzonitrile
Fórmula:
C₁₁H₁₃NO Peso Molecular: 175.227 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD16999197 Número CAS: 340131-70-6 |