Print…
Methyl 3-(4-formylphenyl)acrylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR942301-1G OR942301-5G
APOSOR942301-1GEA 0 EUR
APOSOR942301-1G APOSOR942301-5G
Methyl 3-(4-formylphenyl)acrylate 95%
Methyl 3-(4-formylphenyl)acrylate
Fórmula: C₁₁H₁₀O₃
Ponto de Fusão: 86…91 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00157179
Número CAS: 58045-41-3