Print…
Methyl-(4-methyl-pyridin-2-yl)-amine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: N,4-Dimethylpyridin-2-amine
OR942290-1G OR942290-250MG
APOSOR942290-1GEA 597 EUR
APOSOR942290-1G APOSOR942290-250MG
Methyl-(4-methyl-pyridin-2-yl)-amine 95%
Methyl-(4-methyl-pyridin-2-yl)-amine
Fórmula: C₇H₁₀N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00956049
Número CAS: 45699-12-5