Print…
2-Isopropoxybenzonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR942169-1G OR942169-250MG
APOSOR942169-1GEA 487 EUR
APOSOR942169-1G APOSOR942169-250MG
2-Isopropoxybenzonitrile 95%
2-Isopropoxybenzonitrile
Fórmula: C₁₀H₁₁NO
Peso Molecular: 161.2 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02257394
Número CAS: 90921-35-0