Print…
trans-tert-Butyl 3-iodocyclobutylcarbamate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR941827-1G OR941827-250MG OR941827-500MG
APOSOR941827-1GEA 1150 EUR
APOSOR941827-1G APOSOR941827-250MG APOSOR941827-500MG
trans-tert-Butyl 3-iodocyclobutylcarbamate
trans-tert-Butyl 3-iodocyclobutylcarbamate
Fórmula: C₉H₁₆INO₂
Peso Molecular: 297.133 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22415232
Número CAS: 1389264-19-0