2-(2-Methoxyphenyl)propan-2-ol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR941688-1G
OR941688-250MG
APOSOR941688-1GEA
0
EUR
APOSOR941688-1G
APOSOR941688-250MG
2-(2-Methoxyphenyl)propan-2-ol 95%
2-(2-Methoxyphenyl)propan-2-ol
Fórmula:
C₁₀H₁₄O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD12068167 Número CAS: 21022-73-1 |