Print…
2-Phenyl-1-(pyridin-2-yl)ethanone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR941362-1G OR941362-250MG
APOSOR941362-1GEA 790 EUR
APOSOR941362-1G APOSOR941362-250MG
2-Phenyl-1-(pyridin-2-yl)ethanone 95%
2-Phenyl-1-(pyridin-2-yl)ethanone
Fórmula: C₁₃H₁₁NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00023484
Número CAS: 27049-45-2