Print…
(1-Isocyanatoethyl)benzene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR941358-1G OR941358-250MG OR941358-500MG
APOSOR941358-1GEA 574 EUR
APOSOR941358-1G APOSOR941358-250MG APOSOR941358-500MG
(1-Isocyanatoethyl)benzene 95%
(1-Isocyanatoethyl)benzene
May form small amount of sediment
Fórmula: C₉H₉NO
Peso Molecular: 147.174 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06739387
Número CAS: 1837-73-6