Print…
(S)-1-(Pyridin-3-yl)ethanamine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (S)-1-(3-Pyridyl)ethylamine
OR941248-1G OR941248-250MG
APOSOR941248-1GEA 277 EUR
APOSOR941248-1G APOSOR941248-250MG
(S)-1-(Pyridin-3-yl)ethanamine 97%
(S)-1-(Pyridin-3-yl)ethanamine
Fórmula: C₇H₁₀N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09256803
Número CAS: 27854-93-9