Print…
2-Hydroxyphenylcyclopropyl ketone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Cyclopropyl(2-hydroxyphenyl)methanone
OR941165-1G OR941165-250MG
APOSOR941165-1GEA 82.8 EUR
APOSOR941165-1G APOSOR941165-250MG
2-Hydroxyphenylcyclopropyl ketone 95%
2-Hydroxyphenylcyclopropyl ketone
Fórmula: C₁₀H₁₀O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD24703561
Número CAS: 128405-69-6