Print…
1-Methyl-1H-indol-2-amine hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR941089-1G OR941089-250MG
APOSOR941089-1GEA 632 EUR
APOSOR941089-1G APOSOR941089-250MG
1-Methyl-1H-indol-2-amine hydrochloride 95%
1-Methyl-1H-indol-2-amine hydrochloride
Fórmula: C₉H₁₀N₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD15143632
Número CAS: 42456-82-6