Print…
(S)-Piperidin-3-ol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR940988-5G OR940988-25G
APOSOR940988-5GEA 0 EUR
APOSOR940988-5G APOSOR940988-25G
(S)-Piperidin-3-ol 95%
Fórmula: C₅H₁₁NO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08669819
Número CAS: 24211-55-0