Print…
3-Methylazetidin-3-ol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR940936-1G OR940936-250MG
APOSOR940936-1GEA 351 EUR
APOSOR940936-1G APOSOR940936-250MG
3-Methylazetidin-3-ol 95%
3-Methylazetidin-3-ol
Fórmula: C₄H₉NO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD10565787
Número CAS: 256931-54-1
UN: 1759
ADR: 8,III