Print…
4-[Ethyl(methyl)carbamoyl]benzeneboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-[(N-Ethyl-N-methylamino)carbonyl]benzeneboronic acid
OR9409-1G OR9409-5G
APOSOR9409-1GEA 163 EUR
APOSOR9409-1G APOSOR9409-5G
4-[Ethyl(methyl)carbamoyl]benzeneboronic acid 98%
4-[Ethyl(methyl)carbamoyl]benzeneboronic acid
Fórmula: C₁₀H₁₄BNO₃
Número MDL : MFCD08056368
Número CAS: 871333-04-9