Methyl 2-chloro-5-cyanobenzoate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR940784-1G
OR940784-250MG
APOSOR940784-1GEA
484
EUR
APOSOR940784-1G
APOSOR940784-250MG
Methyl 2-chloro-5-cyanobenzoate 98%
Methyl 2-chloro-5-cyanobenzoate
Fórmula:
C₉H₆ClNO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD13192027 Número CAS: 914106-36-8 |