Print…
Methyl 2-[3-(aminomethyl)phenyl]acetate hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl 2-(3-(aminomethyl)phenyl)acetate hydrochloride
OR940759-1G OR940759-250MG
APOSOR940759-1GEA 763 EUR
APOSOR940759-1G APOSOR940759-250MG
Methyl 2-[3-(aminomethyl)phenyl]acetate hydrochloride 95%
Methyl 2-[3-(aminomethyl)phenyl]acetate hydrochloride
Fórmula: C₁₀H₁₃NO₂·ClH
Peso Molecular: 215.677 g/mol
Número MDL : MFCD09953145
Número CAS: 197792-60-2