Print…
(S)-Piperidin-3-ylmethanol hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR940701-1G OR940701-250MG
APOSOR940701-1GEA 0 EUR
APOSOR940701-1G APOSOR940701-250MG
(S)-Piperidin-3-ylmethanol hydrochloride 95%
(S)-Piperidin-3-ylmethanol hydrochloride
Fórmula: C₆H₁₃NO·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14155681
Número CAS: 1125551-75-8