Print…
Ethyl 2-(cyclopropylamino)acetate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR940640-1G OR940640-250MG
APOSOR940640-1GEA 377 EUR
APOSOR940640-1G APOSOR940640-250MG
Ethyl 2-(cyclopropylamino)acetate 95%
Ethyl 2-(cyclopropylamino)acetate
Fórmula: C₇H₁₃NO₂
Número MDL : MFCD11149655
Número CAS: 71922-62-8