Print…
2-Chloro-4,5-dimethyl-1,3-thiazole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR940618-1G OR940618-5G
APOSOR940618-1GEA 284 EUR
APOSOR940618-1G APOSOR940618-5G
2-Chloro-4,5-dimethyl-1,3-thiazole 95%
2-Chloro-4,5-dimethyl-1,3-thiazole
Fórmula: C₅H₆ClNS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD17249933
Número CAS: 56355-41-0